820526
8.20526
别名:
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, meso-Hydrobenzoin, meso-1,2-Diphenylethylene glycol
1 of 10
Sigma-Aldrich
294535
内消旋-间氢化苯偶姻
256269
(S,S)-(-)-氢化苯偶姻
402885
p-甲苯磺酸 一水合物
B8681
安息香
301426
氢化安息香
D136808
2,2-二甲氧基丙烷
493511
纯乙醇
P24055
1-苯基-1,2-乙二醇
404411
(R,R)-(-)-N,N′-双(3,5-二-叔丁基亚水杨基)-1,2-环己二胺
140414
3,5-二叔丁基-2-羟基苯甲醛
200
≥96.0% (HPLC)
powder
139 °C
slightly soluble 2.5 g/L
2-30°C
OC(C(O)c2ccccc2)c1ccccc1
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 1
228036
OXONE®,单过硫酸盐化合物