主要文件
8.20446
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-4-nitrobenzene
for synthesis
别名:
1,3-Dichloro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, 1-Nitro-2.4-dichlorine benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
1,3-(Cl)2C6H3-4-(NO2)
CAS号:
分子量:
192.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
210-248-3
NACRES:
NA.22
产品8.20446无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
0.013 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥96.0% (GC)
表单
crystals
自燃温度
500 °C
效能
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
920 mg/kg LD50, skin (Rat)
沸点
259 °C
mp
28-31 °C
转变温度
flash point 152 °C
密度
1.51 g/cm3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1c(ccc(c1)Cl)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
InChI key
QUIMTLZDMCNYGY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
305.6 °F
闪点(°C)
152 °C