文件
8.20394
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethanolammonium chloride
for synthesis
别名:
N,N-Diethylethanolammonium chloride, N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NCH2CH2OH · HCl
CAS号:
分子量:
153.65
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
237-787-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
133-136 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H16NO.ClH/c1-4-6(3,5-2)8-7;/h4-5H2,1-3,7H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
NIYUVINFVZDPMK-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3