主要文件
8.20331
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropropionate
for synthesis
别名:
Methyl 2-chloropropionate, 2-Chloropropionic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7ClO2
CAS号:
分子量:
122.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
241-624-5
NACRES:
NA.22
产品8.20331无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
30 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
430 °C (DIN 51794)
expl. lim.
2.8-13.9 % (v/v)
pH值(酸碱度)
6-7 (20 °C in H2O)
mp
<-10 °C
转变温度
flash point 36 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
ClC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
InChI key
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.139
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
100.4 °F - closed cup
闪点(°C)
38 °C - closed cup