主要文件
8.20314
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
别名:
1-Chloro-2-methylpropane, Isobutyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2Cl
CAS号:
分子量:
92.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
208-157-9
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
161 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
395 °C
expl. lim.
2.0-8.8 % (v/v)
沸点
69 °C/1013 hPa
mp
-131 °C
转变温度
flash point -17 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
ClCC(C)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.876 - 0.878
Identity (IR): passes test
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-2.9 °F - closed cup
闪点(°C)
-19.4 °C - closed cup