主要文件
8.20230
Sigma-Aldrich
3-Butyne-2-ol
(55% solution in water) for synthesis
别名:
1-Butyn-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352104
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
30 hPa ( 20 °C)
质量水平
自燃温度
340 °C
效能
57 mg/kg LD50, oral (Rat)
50-200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
5-46 % (v/v)
pH值(酸碱度)
4-6 ( in H2O, ready-to-use solution)
沸点
95-96 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
转变温度
flash point 44 °C
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
分析说明
Assay (iodometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.955
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
111.2 °F
闪点(°C)
44 °C