化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
效力
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
90-95 °C
轉變溫度
flash point 151 °C
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
InChI 密鑰
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 92 °C
熔程(上限值): ≤ 96 °C
鉴别(IR):符合检验
熔程(下限值): ≥ 92 °C
熔程(上限值): ≤ 96 °C
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2