主要文件
8.20158
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipyridine
for synthesis
别名:
4,4′-Bipyridine, γ,γ′-Dipyridyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(C5H4N)-4-(C5H4N)
CAS号:
分子量:
156.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
209-036-3
NACRES:
NA.22
产品8.20158无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
表单
powder
效能
172 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
109-113 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
n1ccc(cc1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
InChI key
MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3