主要文件
8.20109
Sigma-Aldrich
for synthesis
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10
CAS号:
分子量:
178.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
204-371-1
NACRES:
NA.22
产品8.20109无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
0.000008 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥98.5% (GC)
表单
solid
自燃温度
540 °C
效能
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
沸点
340 °C/1013 hPa
mp
213-217 °C
转变温度
flash point 121 °C
溶解性
<0.0001 g/L
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
330 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
c21c(cc3c(c2)cccc3)cccc1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.5 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 213 °C
熔程(上限值): ≤ 217 °C
鉴别(IR):符合检验
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
121 °C - Pensky-Martens closed cup