主要文件
8.18870
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-chloroethane
for synthesis
别名:
1-Bromo-2-chloroethane, Ethylene chlorobromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H4BrCl
CAS号:
分子量:
143.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
203-456-0
蒸汽压
4 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
效能
64 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-17 °C
溶解性
7 g/L
密度
1.73 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.730 - 1.734
Identity (IR): passes test
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3