主要文件
8.18834
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzoic acid
for synthesis
别名:
2,5-Dichlorobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2,5-(Cl)2C6H3COOH
CAS号:
分子量:
191.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-065-7
质量水平
方案
≥97.0% (acidimetric)
表单
powder
mp
152-156 °C
溶解性
0.8 g/L
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3