主要文件
8.18711
Sigma-Aldrich
2-Heptanone
for synthesis
别名:
2-Heptanone, Methyl amyl ketone, n-Amyl methyl ketone, Methyl pentyl ketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4COCH3
CAS号:
分子量:
114.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
203-767-1
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
等级
for synthesis
质量水平
蒸汽压
4.5 hPa ( 20 °C)
方案
≥98% (GC)
表单
liquid
自燃温度
305 °C
效能
1670 mg/kg LD50, oral (Rat)
10332 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.11-7.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
沸点
150-152 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
转变温度
flash point 43 °C
溶解性
4.3 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C(CCCCC)C
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChI key
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.816
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
105.8 °F - closed cup
闪点(°C)
41 °C - closed cup