主要文件
8.18484
Sigma-Aldrich
N-(3-磺丙基)-N-甲基丙烯酰氧乙基-N,N-二甲铵甜菜碱
for synthesis
别名:
N-(3-磺丙基)-N-甲基丙烯酰氧乙基-N,N-二甲铵甜菜碱, SPE
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21NO5S
CAS号:
分子量:
279.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
222-860-8
NACRES:
NA.22
产品8.18484无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
pH值(酸碱度)
6.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
147-149 °C
转变温度
flash point >110 °C
溶解性
500 g/L
堆积密度
400 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO5S/c1-10(2)11(13)17-8-7-12(3,4)6-5-9-18(14,15)16/h1,5-9H2,2-4H3
InChI key
BCAIDFOKQCVACE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
N-(3-磺丙基)-N-甲基丙烯酰氧乙基-N,N-二甲基铵甜菜碱(SBMA)是一种含有正电荷的季铵基团和负电荷的磺酸基团的两性离子单体。它被广泛用于水凝胶的合成。
分析说明
含量测定(S): ≥ 98.0 %
鉴别(IR):符合检验
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1