主要文件
8.18402
Sigma-Aldrich
Polytetrahydrofuran 1000
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) for synthesis
别名:
Polytetrahydrofuran 1000, PTHF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(C4H8O)nOH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
NACRES:
NA.21
产品8.18402无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
mp
23-28 °C
轉變溫度
flash point 240 °C
溶解度
<10 g/L
密度
0.982 g/cm3 at 30 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O([C@H](CO)CC)CCCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
分析報告
Melting range (lower value): ≥ 23 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Hydroxyl value: 109 - 115
Average molecular mass: 975 - 1025
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3