主要文件
8.18374
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butylate
for synthesis
别名:
Sodium tert-butylate, Sodium-t-butoxide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$84.90
$84.90
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$84.90
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CONa
CAS号:
分子量:
96.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
212-741-9
NACRES:
NA.22
$84.90
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
等级
for synthesis
质量水平
方案
≥96.0% (acidimetric)
表单
powder
mp
263 °C
堆积密度
400 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[O-]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI key
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Free NaOH: ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F
闪点(°C)
14 °C