主要文件
8.18330
Sigma-Aldrich
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
别名:
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3P(CH2)4COOH · Br
CAS号:
分子量:
443.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
241-782-5
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-207 °C
转变温度
flash point 195 °C
堆积密度
360‑400 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[P+](CCCCC(=O)[O-])(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.Br
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
InChI key
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 207 °C
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3