8.18320
Tetra-tert-butyl orthotitanate
for synthesis
别名:
Tetra-tert-butyl orthotitanate, tert-Butyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium tetra-tert-butylate, Titanic acid tetra-tert-butyl ester
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
线性分子式:
Ti(OC(CH3)3)4
CAS号:
分子量:
340.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
221-412-9
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
43 hPa ( 136 °C)
质量水平
表单
liquid
沸点
160-165 °C/20 hPa
转变温度
flash point 47.2 °C
密度
0.88 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
InChI key
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.894
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.894
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
117.0 °F - closed cup
闪点(°C)
47.2 °C - closed cup