Merck
217190
Sigma-Aldrich
硝酸钆(III) 六水合物
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$301.00
$301.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$301.00
About This Item
线性分子式:
Gd(NO3)3 · 6H2O
CAS号:
分子量:
451.36
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$301.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99.999% trace metals basis
表单
crystals and lumps
反应适用性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
杂质
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
91 °C (lit.)
密度
2.406 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Gd+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Gd.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI key
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame over circleExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.