主要文件
8.18238
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
for synthesis
别名:
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H17BF4O
CAS号:
分子量:
396.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
207-186-4
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥97% (NMR)
表单
powder
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[B-](F)(F)(F)F.[o+]1c(cc(cc1c4ccccc4)c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C23H17O.BF4/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-22(19-12-6-2-7-13-19)24-23(17-21)20-14-8-3-9-15-20;2-1(3,4)5/h1-17H;/q+1;-1
InChI key
VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
分析说明
Identity (NMR, 1H): passes test
Assay (NMR): ≥ 97.0 %
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3