主要文件
8.18084
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionitrile
for synthesis
别名:
3-Hydroxypropionitrile, ß-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5NO
CAS号:
分子量:
71.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
203-704-8
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
<0.01 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
效能
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
3.0-4.5 (20 °C in H2O, undiluted)
沸点
228 °C/1013 hPa
mp
-46 °C
转变温度
flash point 128 °C (DIN 51758)
溶解性
1000 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N#CCCO
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
InChI key
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.045 - 1.047
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup