主要文件
8.18068
Sigma-Aldrich
Hydrogen fluoride
(65% solution in pyridin) for synthesis
别名:
Hydrogen fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
NACRES:
NA.22
产品8.18068无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
表单
liquid
pH值(酸碱度)
<7 (20 °C in H2O)
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[F-].n1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C5H5N.FH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
InChI key
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): 63.0 - 67.0 %
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
68.0 °F - closed cup
闪点(°C)
20 °C - closed cup