文件
8.16017
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tryptophan
for synthesis
别名:
(S)-(-)-Tryptophan, Trp
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12N2O2
CAS号:
分子量:
204.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-795-6
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
溶解度
10 g/L
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -32.5 - -30.5 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1