文件
6540-M
Millipore
L-Tryptophan
别名:
L-Tryptophan, Trp
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12N2O2
CAS号:
分子量:
204.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.25
化驗
≥98.5% (titration)
品質等級
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 1 mg/mL
正離子痕跡
heavy metals: ≤0.0015%
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
An essential amino acid for human development. Precursor of serotonin.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
重構
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1