主要文件
8.14759
Sigma-Aldrich
松油醇
(mixture of isomers) for synthesis
别名:
Terpineol isomer mixture
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
232-268-1
NACRES:
NA.22
化驗:
≥80% (GC)
bp:
213-218 °C (lit.)
蒸汽壓力:
3 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥80% (GC)
形狀
solid or liquid
效力
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
213-218 °C (lit.)
mp
15-35 °C
轉變溫度
flash point 88 °C
密度
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChI 密鑰
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Encapsulation and release of 4-terpineol: A study described the encapsulation of 4-terpineol with β-cyclodextrin, detailing the inclusion mechanism and characterization, along with a humidity-triggered release system. This highlights its potential in controlled delivery applications (Cheng et al., 2024).
分析報告
Assay isomers (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.936
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available