主要文件
8.14719
Sigma-Aldrich
Diisopropyldimethoxysilane
for synthesis
别名:
Diisopropyldimethoxysilane, Eurenor 5021
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H20O2Si
CAS号:
分子量:
176.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
421-540-7
NACRES:
NA.22
产品8.14719无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
2.14 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
240 °C
效能
≥2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
沸点
164 °C/1013 hPa
mp
<-72 °C
转变温度
flash point 44 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](OC)(OC)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H20O2Si/c1-7(2)11(9-5,10-6)8(3)4/h7-8H,1-6H3
InChI key
VHPUZTHRFWIGAW-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.882
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
111.2 °F
闪点(°C)
44 °C