主要文件
8.14578
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenediol
for synthesis
别名:
2,3-Naphthalenediol, 2,3-Dihydroxynaphthalene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8O2
CAS号:
分子量:
160.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-156-7
NACRES:
NA.22
产品8.14578无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽壓力
0.8 hPa ( 149 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder
自燃溫度
>330 °C
效力
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
161-164 °C
轉變溫度
flash point 175 °C
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1cc2c(cc1O)cccc2
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
InChI 密鑰
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 161 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
347.0 °F
閃點(°C)
175 °C