文件
8.14553
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride
for synthesis
别名:
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-diisopropylamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H19Cl2N
CAS号:
分子量:
200.15
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
224-238-1
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
效力
96.75 mg/kg LD50, oral (Rat)
197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
4.0-4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
131-134 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H18ClN.ClH/c1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3