主要文件
8.14442
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
(mixture of cis- and trans- isomers) for synthesis
别名:
3,3,5-Trimethylcyclohexanol, Homomenthol, Dihydroisophorol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18O
CAS号:
分子量:
142.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
204-122-7
产品8.14442无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽壓力
1 hPa ( 50 °C)
形狀
crystals
自燃溫度
375 °C (DIN 51794)
效力
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
2430 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
pH值
7 (20 °C, 1.8 g/L in H2O)
bp
193-196 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
轉變溫度
flash point 81 °C (DIN 51758)
溶解度
1.8 g/L
密度
0.86 g/cm3 at 60 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
88 °C - open cup