文件
8.14342
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acetate
for synthesis
别名:
2-Ethylhexyl acetate, Acetic acid 2-ethylhexyl ester, 3-(Acetoxymethyl)heptane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
172.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-079-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.28 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
268 °C
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.76-8.14 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
轉變溫度
flash point 85 °C
密度
0.872 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.873
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
159.8 °F
閃點(°C)
71 °C