主要文件
8.14269
Sigma-Aldrich
Methylphenyl glyoxylate
for synthesis
别名:
Methylphenyl glyoxylate, Phenylglyoxylic acid methyl ester, Benzoyl formic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8O3
CAS号:
分子量:
164.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
239-263-3
NACRES:
NA.22
产品8.14269无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
>500 °C
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
17 °C (ECHA)
转变温度
flash point >113 °C
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C)C(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.159 - 1.163
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup