主要文件
8.14254
Sigma-Aldrich
乙酰丙酸
for synthesis
别名:
乙酰丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O3
CAS号:
分子量:
116.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
204-649-2
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
solid
效能
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
245-246 °C/1013 mbar
mp
26-29 °C
转变温度
flash point 98 °C
溶解性
675 g/L
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)CCC(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(酸量法): ≥ 98.0 %
水分(KF): ≤ 1.0 %
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
208.4 °F - closed cup
闪点(°C)
98 °C - closed cup