主要文件
8.14186
Sigma-Aldrich
乙醇酸
(70% solution in water) for synthesis
别名:
羟乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.22
产品8.14186无法订购。 联系技术服务部门
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
表单
liquid
pH值(酸碱度)
0.1 (25 °C in H2O)
沸点
112 °C/1013 hPa
mp
10 °C
密度
1.262 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
相关类别
应用
  • Poly (lactic-co-glycolic acid)-based composite bone-substitute materials:用甘醇酸复合材料作为骨替代材料并研究它对力学和降解性能的影响(D Zhao, T Zhu, J Li, L Cui, Z Zhang, X Zhuang, J Ding - Bioactive Materials, 2021)。详情
  • An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering:讨论含甘醇酸的PLGA复合材料的合成与理化性质(P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014)。详情
分析说明
含量(酸量法):67.0 - 73.0 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.257 - 1.264
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1