主要文件
8.14119
Sigma-Aldrich
溴化十六烷基三甲铵
for synthesis
别名:
溴化十六烷基三甲铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C16H33N(CH3)3Br
CAS号:
分子量:
364.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
200-311-3
NACRES:
NA.22
产品8.14119无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
表单
solid
效能
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
237-243 °C
溶解性
55 g/L
堆积密度
390 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 开发多孔颗粒:研究人员用十六烷基三甲基溴化铵通过微流控方法制造互连开孔颗粒,用于各种工业和药物制剂(Masaoka et al., 2024)
分析说明
含量测定(银量法): ≥ 97.0 %
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
靶器官
Gastrointestinal tract, Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
471.2 °F - closed cup
闪点(°C)
244 °C - closed cup