Key Documents
8.14099
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride
for synthesis
别名:
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride, AMP hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C(NH2)CH2OH · HCl
CAS号:
分子量:
125.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
221-713-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
204 °C (External MSDS)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,5)3-6;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
PMZIUAOBHNJYQT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3