文件
8.14095
Sigma-Aldrich
Sodium amide crystalline
for synthesis
别名:
Sodium amide crystalline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H2NNa
CAS号:
分子量:
39.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-971-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (acidimetric)
形狀
crystals
自燃溫度
450 °C
bp
400 °C/1013 hPa
mp
210 °C
密度
1.39 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
InChI 密鑰
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 2