主要文件
8.09692
Sigma-Aldrich
邻甲酚
for synthesis
别名:
邻甲酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(CH3)C6H4OH
CAS号:
分子量:
108.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
202-423-8
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
等级
for synthesis
质量水平
蒸汽压
0.24 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
solid
自燃温度
555 °C
效能
121 mg/kg LD50, oral (Rat)
890 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
4.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
沸点
191-192 °C/1013 hPa
mp
31 °C
转变温度
flash point 81 °C
溶解性
20 g/L
密度
1.046 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
Oc1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
邻甲苯酚可用作制备以下成分的起始原料:
  • 在锆/介孔二氧化硅催化剂存在的情况下通过与丙烯或异丙醇的烷化反应生成的香芹酚.[1]
  • 以AlCl3为催化剂通过异丁烯的选择性阳离子聚合生成的聚异丁烯[2]
  • 在取代吡啶/ CuCl催化剂存在的情况下通过氧化偶联聚合反应生成的聚邻甲苯酚。[3]
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 29 °C
熔程(上限值): ≤ 33 °C
水分(KF): ≤ 0.10 %
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
177.8 °F - closed cup
闪点(°C)
81.0 °C - closed cup