主要文件
8.08625
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiacetic acid
for synthesis
别名:
2,2′-Thiodiacetic acid, Thiodiglycollic acid, Bis(carboxymethyl)sulfide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
S(CH2COOH)2
CAS号:
分子量:
150.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
204-663-9
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥99.0% (acidimetric)
自燃温度
350 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-131 °C
溶解性
400 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
S(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2