蒸汽壓力
1.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
151 °C
效力
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5-6 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
151-153 °C/1013 hPa
mp
17-18 °C
轉變溫度
flash point >110 °C
密度
1.56 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC(Cl)(Cl)CO
InChI
1S/C2H3Cl3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI 密鑰
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
應用
- 生物样品中EDDP高氯酸盐稳定性的评估:研究侧重于美沙酮及其主要代谢产物EDDP高氯酸盐在口服液中的稳定性。The study highlighted the importance of understanding metabolite stability for accurate drug testing and monitoring in forensic and clinical settings (Fucci and De Giovanni, 2008).
- EDDP高氯酸盐在药物测试中的应用:在法医学领域中,研究人员使用SPME技术对EDDP高氯酸盐进行了考察,目的在于同时检测唾液中的多种滥用药物。该方法强调了EDDP高氯酸盐作为毒理学研究和药物监测中可靠生物标志物的实用性(Fucci, De Giovanni, and Chiarotti, 2003).
- 美沙酮及其代谢产物的药理作用:研究探讨了美沙酮及其代谢产物(包括EDDP高氯酸盐)与大鼠α3β4烟碱受体的相互作用。这些发现有助于我们理解美沙酮代谢物的药效学特性,该研究与治疗和诊断策略的制定有关 (Xiao et al., 2001).
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 97.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.551 - 1.561
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.551 - 1.561
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup