主要文件
8.08518
Sigma-Aldrich
1-乙烯基-2-吡咯烷酮
(stabilized with N,N′-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine) for synthesis
别名:
1-乙烯基-2-吡咯烷酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9NO
CAS号:
分子量:
111.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
201-800-4
NACRES:
NA.22
产品8.08518无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
0.12 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
240 °C
效能
1022 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-10 % (v/v)
pH值(酸碱度)
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
13-14 °C
转变温度
flash point 95 °C
溶解性
soluble 52.1 g/L
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
应用
  • The Promising Potential of Gallium Based Liquid Metals for Energy Storage.: 本综述讨论了 GaInSn 合金等镓基液态金属适用于储能系统的独特性能。高导电性和低粘度,使其成为柔性电子和电池技术的理想选择 (Rehman WU et al., 2024)。
  • Liquid Metal Encased in Biomimic Polydopamine Armor to Reinforce Photothermal Conversion and Photothermal Stability.: 本研究探索了将 GaInSn 液态金属封装在聚多巴胺中以提高光热转换效率和稳定性,显现出在太阳能热能和光热疗法中的应用前景(Wei W et al., 2024)。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.043 - 1.044
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
该材料是稳定化的N,N´二仲丁基对苯二胺。在分析检验时,测定了>10 ppm稳定剂的含量。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
203.0 °F - closed cup
闪点(°C)
95 °C - closed cup