主要文件
8.08305
Sigma-Aldrich
Titanyl acetylacetonate
for synthesis
别名:
Titanyl acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)titanium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O5Ti
CAS号:
分子量:
262.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
237-861-9
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
powder
mp
200 °C
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/2C5H8O2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;
InChI key
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Loss on drying: ≤ 1.5 %
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1