主要文件
8.08245
Sigma-Aldrich
三甘醇
for synthesis
别名:
三甘醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 L
$91.70
2.5 L
$212.00
$91.70
国内现货,预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 L
$91.70
2.5 L
$212.00
About This Item
线性分子式:
HO(CH2CH2O)3H
CAS号:
分子量:
150.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
203-953-2
NACRES:
NA.22
$91.70
国内现货,预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
<0.01 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
370 °C
效能
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.9-9.2 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
285-295 °C/1013 hPa
mp
-7 °C
转变温度
flash point 165 °C
密度
1.123 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CCOCCO)CCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 还原动力学在预成形纳米晶种子相控生长中的作用:以Ru为例:该研究探索了使用三甘醇作为还原剂的钌纳米晶体的相控生长,为催化应用的纳米材料合成动力学提供了见解(Nguyen et al., 2024)。
  • 深共晶溶剂提高edaravone溶解度的研究:实验和理论考虑:该研究探讨了使用深度共晶溶剂,包括那些与三甘醇配制,以提高edaravone的溶解度。研究结果表明,药物的溶解度和生物利用度有了显著改善(Jeliński et al., 2024)。
  • 探究半挥发性有机化合物的蒸发动力学,揭示液-液相分离气溶胶的热力学:该研究以三甘醇为实验材料,探索了半挥发性有机化合物在液-液相分离气溶胶中的蒸发动力学和热力学。该研究为大气化学和环境科学提供了有价值的数据(Choczynski et al., 2024)。
分析说明
含量(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.123 - 1.124
水(K. F.): ≤ 0.30 %
同一性(IR):通过测试
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
330.8 °F - closed cup
闪点(°C)
166 °C - closed cup
访问文档库
Questions
  1. What is the container type of triethylene glycol for synthesis? CAS#112-27-6, Catalogue# 808245
    1 answer
    1. This 1L and 2.5L sizes are packaged in a plastic bottle and the 25L is packaged in a plastic container.