Key Documents
8.07632
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh)
for synthesis
别名:
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh), Rhodium trichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl3Rh · xH2O
CAS号:
分子量:
209.26 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-165-4
品質等級
效力
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
分析報告
Gehalt aus Cl (calc. on anhydrous substance): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): 17.0 - 23.0 %