文件
8.07383
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
anhydrous for synthesis
别名:
Lead(II) chloride, Lead dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Pb
CAS号:
分子量:
278.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-845-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
>1947 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
950 °C/1013 hPa
mp
500 °C
密度
5.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3