主要文件
8.07246
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediamine
for synthesis
别名:
1,4-Phenylenediamine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$38.00
$38.00
预计发货时间2025年3月12日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$38.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2
CAS号:
分子量:
108.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
203-404-7
NACRES:
NA.22
$38.00
预计发货时间2025年3月12日详情
获取大包装报价
蒸汽压
0.01 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
567 °C
效能
80 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
沸点
267 °C/1013 hPa
mp
139-141 °C
转变温度
flash point 156 °C
密度
1.135 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Nc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
InChI key
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup