主要文件
8.07167
Sigma-Aldrich
Nonanoic acid
for synthesis
别名:
Nonanoic acid, Pelargonic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7COOH
CAS号:
分子量:
158.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-931-2
NACRES:
NA.22
产品8.07167无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽壓力
0.04 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥90.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
405 °C
expl. lim.
0.8-9 % (v/v)
pH值
4.4 (25 °C, 0.1 g/L in H2O)
運動黏度
9.0 cSt(20 °C)
mp
13 °C
轉變溫度
flash point 137 °C
溶解度
0.3 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.904 - 0.907
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup