主要文件
8.06210
Sigma-Aldrich
1-Bromonaphthalene
for synthesis
别名:
1-Bromonaphthalene, α-Naphthyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7Br
CAS号:
分子量:
207.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
201-965-2
NACRES:
NA.22
产品8.06210无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
0.013 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
效能
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
281 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 67 °C
密度
1.48 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Brc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI key
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay
- GC, area%:
≥ 95 %
- 2-Bromonaphthaline: ≤ 5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.478 - 1.487
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup