主要文件
8.06189
Sigma-Aldrich
Malononitrile
for synthesis
别名:
Malononitrile, Malonodinitrile
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$100.00
$100.00
预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$100.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H2N2
CAS号:
分子量:
66.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
203-703-2
NACRES:
NA.22
$100.00
预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
蒸汽压
1 hPa ( 50 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
365 °C
效能
350 mg/kg LD50, skin (Rat)
沸点
220 °C/1013 hPa
mp
32-34 °C
转变温度
flash point 112 °C
溶解性
133 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
InChI key
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
186.8 °F - closed cup
闪点(°C)
86 °C - closed cup