主要文件
8.06179
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzaldehyde
for synthesis
别名:
4-Methylbenzaldehyde, p-Tolualdehyde, p-Toluylaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(CH3)C6H4CHO
CAS号:
分子量:
120.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
EC索引号:
203-246-9
NACRES:
NA.22
产品8.06179无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
0.33 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
自燃温度
395 °C (DIN 51794)
效能
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-5.6 % (v/v)
沸点
204 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
转变温度
flash point 71.5 °C (DIN 51758)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
InChI key
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
161.6 °F - closed cup
闪点(°C)
72 °C - closed cup