主要文件
8.06169
Sigma-Aldrich
N-Methylformanilide
for synthesis
别名:
N-Methylformanilide, Formic acid N-methylanilide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)C6H5
CAS号:
分子量:
135.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
202-262-3
NACRES:
NA.22
产品8.06169无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
2.66 Pa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
pH值(酸碱度)
3.5-5.5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
沸点
243-244 °C/1013 hPa
mp
8-13 °C
转变温度
flash point 126 °C
密度
1.095 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(C)(c1ccccc1)C=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI key
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.094 - 1.096
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
260.6 °F - closed cup
闪点(°C)
127 °C - closed cup