文件
8.05807
Sigma-Aldrich
3-Methylcyclohexanol
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
别名:
3-Methylcyclohexanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O
CAS号:
分子量:
114.19
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
209-709-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.7 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
295 °C
expl. lim.
1.3 % (v/v)
mp
-41 °C
轉變溫度
flash point 70 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H14O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
HTSABYAWKQAHBT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
145.4 °F - closed cup
閃點(°C)
63 °C - closed cup
访问文档库
商品
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.